ContactUsLinkComponent
Reinigungsstäbchen, versiegelt, CONSTIX® SP-9
Catalog # CONTSP-9
Supplier:  CONTEC
undefined
Reinigungsstäbchen, versiegelt, CONSTIX® SP-9
Catalog # CONTSP-9
Supplier:  CONTEC
Specifications
  • Bezeichnung:
    Versiegelte Tupfer, SP-9, Kopf: 3,9×10,7 mm, Stiel Ø 2,3 mm
  • Länge:
    70,4 mm
  • Stiel/Kopf:
    PP/Polyester
  • VE:
    500
Specifications
About this item
Das Reinigungsstäbchen SP-9 besteht aus 100% versiegeltem Polyestergewirk, das thermisch mit dem Polypropylenstiel mit flexibler Spitze verbunden wurde.
  • Langlebig und absorbierend
  • Besitzt äußerst geringe Mengen an Partikeln und Rückständen
  • Polyester bietet ein höheres Absorptionsvermögen und eine bessere Partikelaufnahme und -entfernung
  • Durch den Polyesterkopf ist der Swab mit gebräuchlichen Lösungsmitteln wie Alkoholen und Ketonen kompatibel
  • PP-Stiel besitzt eine dünne, flexible Spitze, mit der sehr kleine Bereiche und Komponenten erreicht werden können
Der Kopf besteht aus einem zweilagigen Polyestergewirk und Mikrofaser, die in einem Reinraum gewaschen wurden. Der Polyesterkopf wurde ohne Klebe- und Bindemittel angebracht, wodurch er mit gebräuchlichen Lösungsmitteln wie Alkoholen und Ketonen kompatibel ist.
Packaging: Die Stäbchen werden in Kartons zu je 500 Stück verpackt.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904