Digitales Mikroskop, Panthera DL
Catalog # MOTI1100403300061
Supplier: MOTIC
Specifications
- Vergrößerung:4×, 10×, 40×, 100× (i)
- Modell:Panthera DL
- Auflösung:1920×1080
- Stromzufuhr:100 - 240 V
- B×T×H:282×210×394 mm
- Output:Ethernet and Wi-Fi (2,4 GHz & 5 GHz)
- Kamera:4 MP
- Kondensor:Abbe N.A. 0.90, focusable, with iris diaphragm and slot
- Okulare:WF 10×/22 mm
- Fokussiersystem:Koaxiale Grob- und Feintriebeinstellung
- Kopf:25° geneigt, 360° drehbar
- Beleuchtung:Köhler (LED 3 W and halogen 6 V/30 W), interchangeable
- Objektivrevolver:5 Positionen, nach innen geneigt
- Objektive:Unendlich (Infinity) plan-achromatisch 4×, 10×, 40× (Feder), 100× (Feder, Ölimmersion)
- Software:Motic Images Plus 3.0 for Windows, OSX and Linux, MotiConnect App for iOS and Android
- Tisch:185×145 mm (75×50 mm movement)
- Gewicht:8,8 kg
- VE:1
- Typ:Binocular
Specifications
About this item
Dieses aufrechte Digitalmikroskop ist mit einer integrierten 4 MP WiFi-Kamera ausgestattet, mit der das Livebild unter Verwendung der kostenlosen MotiConnect App auf einem separaten Tablet betrachtet und aufgenommen werden kann.
- Weitfeld-Brillenträger-Okulare mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen und Augenmuscheln
- Rückwärts gerichteter Fünffach-Objektivrevolver mit Motic LightTracer (Intelligentes Licht-Management)
- CCIS® Plan achromatische Objektive UC PL 4×, 10×, 40× (Feder), 100× (Feder/Öl)
- Koaxialer Grob- und Feintrieb, Gängigkeit einstellbar
- Kompakter eingebauter Kreuztisch mit niedrig positioniertem koaxialem, zahnstangenlosem Trieb und Objekthalter
- Köhler-Beleuchtung mit austauschbarem LED- (3 W) und Halogen- (6 V/30 W) Leuchtmittel
Motic LightTracer-System: Kombiniert einen codierten Objektivrevolver mit einem digitalen Helligkeitsregler und speichert die Beleuchtungseinstellung für jedes Objektiv, sodass die Helligkeit nicht erneut angepasst werden muss.
Livebild-Modus / Wi-Fi-Datenübertragung – 1920×1080 Pixel (Full HD)
Livebild-Modus Ethernet-Datenübertragung – 1920×1080 Pixel (Full HD)
Delivery: Wird gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven, Netzkabel, Blaufilter, Immersionsöl (5 ml), Inbusschlüssel, Vinyl-Staubschutzhülle, HAL-Leuchtmittel und LED-Modul, Software Motic Images Plus 3.0 für Windows, OSX und Linux, MotiConnect App für iOS und Android sowie Kalibriermaßstab geliefert.