ContactUsLinkComponent
Teststreifen, LubriCheck, QUANTOFIX®
  MANA91336
 :  
undefined
Teststreifen, LubriCheck, QUANTOFIX®
  MANA91336
 :  
  • Chemische Methode:
    Mischindikator
  • VE:
    100 Tests
  • Bezeichnung:
    LubriCheck, Teststreifen für Kühlschmierstoffe, gelb - blau-grün
  • Messbereich:
    0 - 200 mmol/l KOH
QUANTOFIX® Teststäbchen erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Schnelltest. Je nach Konzentration des Analyten in der Probe ändert sich die Farbe des Indikatorfeldes. Die Auswertung erfolgt meist visuell durch einen Vergleich der Reaktionsfarbe mit der mehrstufigen Farbskala. Die Teststäbchen sind für die einmalige Verwendung vorgesehen und müssen weder gewartet noch kalibriert werden.
  • Ergebnisse innerhalb von Sekunden: Einfach eintauchen, warten und anhand der mehrstufigen Farbskala ablesen
  • Unmittelbar gebrauchsfertig: Für die Analyse wird kein weiteres Zubehör benötigt
  • Sichere Ergebnisse: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
Diese Teststreifen ermöglichen die schnelle und einfache Bestimmung der Konzentration von Kühlschmierstoffen. Das einfache Eintauchen-und-Ablesen-Verfahren liefert innerhalb von einer Minute sichere Ergebnisse. Kühlschmierstoffe werden bei der Metallbearbeitung (zerspanen, fräsen) eingesetzt. Mit QUANTOFIX® LubriCheck kann die Konzentration des Kühlschmierstoffs einfach an Ort und Stelle überprüft werden. Dies gewährleistet eine optimale Kühlung und Schmierung und gleichzeitig die einwandfreie Qualität des Werkstücks.
Die Messung mit QUANTOFIX® LubriCheck ist schnell und zuverlässig und kann problemlos von Personen ohne chemische Kenntnisse durchgeführt werden. Andere bisher angewandten Methoden erfordern entweder empfindliche Instrumente (Messung des Brechungsindex) oder müssen im Labor durchgeführt werden (Bestimmung nach Aufschluss). Die nachgewiesene Konzentration wird in mmol KOH/L angegeben. Unter Verwendung eines Faktors kann das Ergebnis einfach auf die Konzentration des Kühlschmierstoffs übertragen werden.
Abstufung: 0 · 15 · 50 · 75 · 130 · 200 mmol/l KOH