ContactUsLinkComponent
Teststreifen, Glutaraldehyd, QUANTOFIX®
Teststreifen, Glutaraldehyd, QUANTOFIX®
Catalog # 705-1159
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
CAS Number:  
undefined
Teststreifen, Glutaraldehyd, QUANTOFIX®
Catalog # 705-1159
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
CAS Number:  
Specifications
  • Chemische Methode:
    Mischindikator
  • VE:
    100 Tests
  • Bezeichnung:
    Glutaraldehyd-Teststreifen, hellorange - magenta
  • Messbereich:
    0 - 2,5 % Glutaraldehyd
Specifications
About this item
QUANTOFIX® Teststäbchen erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Schnelltest. Je nach Konzentration des Analyten in der Probe ändert sich die Farbe des Indikatorfeldes. Die Auswertung erfolgt meist visuell durch einen Vergleich der Reaktionsfarbe mit der mehrstufigen Farbskala. Die Teststäbchen sind für die einmalige Verwendung vorgesehen und müssen weder gewartet noch kalibriert werden.
  • Ergebnisse innerhalb von Sekunden: Einfach eintauchen, warten und anhand der mehrstufigen Farbskala ablesen
  • Unmittelbar gebrauchsfertig: Für die Analyse wird kein weiteres Zubehör benötigt
  • Sichere Ergebnisse: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeity
Die Teststreifen dienen der schnellen und zuverlässigen Bestimmung von Glutaraldehyd in Lösungen. Das einfache Eintauchen-Ablesen-Prinzip liefert schon nach 20 Sekunden sichere Ergebnisse. Glutaraldehyd ist ein starkes Desinfektionsmittel. Es wird häufig im Gesundheitswesen und in der Medizintechnik eingesetzt, zum Beispiel zur Desinfektion chirurgischer Instrumente und Geräte. Allgemein ist Glutaraldehyd eines der beliebtesten Desinfektionsmittel für die Aufbereitung von Einwegprodukten. Mit diesen Teststreifen kann die Glutaraldehyd-Konzentration in Lösungen bis 2,5 % bestimmt werden.
Certifications: CE-gekennzeichnet. Diese Teststreifen entsprechen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.