Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Airpower® XR22
Supplier: HAIX SCHUHE
Certificates
About this item
Diese Halbstiefel sind höher für einen sicheren Halt. Sohle ist gegen Kälte isoliert ohne Schnittschutz.
- Antistatisch und hoch atmungsaktiv
- wasserdicht dank Gore-Tex
- Robust und komfortabel
Höhe: 19,0 cm
Lederdicke: 2,0 bis 2,2 cm
Gewicht: 880 g
Certifications: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Frequently Bought Together