Quantus® Protect, Reinraummäntel mit Reißverschluss und Taschen
Catalog # QNTS081-3PTWH0XLID
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Konfektionsgröße:XL
- Verschlussart:Reißverschluss
- Anwendungsbereich Outfit:Reinraum
- Geschlecht:Unisex
- Riskobereich:Antistatisch
- Farbe:Weiß
- Seq:05
- Stoff:Polyester/carbon
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- VE:1
Specifications
About this item
Diese Mäntel haben einen Reißverschluss und Taschen.
- Aufhänger im Kragen
- Genähter Kragenaufnäher mit Etikett
- Antistatische Strickbündchen
- Eine Brusttasche und zwei Gesäßtaschen
- Zweiwege-Reißverschluss vorne
Die Mäntel haben Druckknöpfe auf der linken Brust für das PES-Clipband und überlappende Nähte für einen dichten und sicheren Nahtabschluss.