ContactUsLinkComponent
Muffelöfen mit Klapptür, Tmax 1100 °C und Controller C550, L 3/11 - L 40/11
Artikelnr. 455-1100
Lieferant:  NABERTHERM
Muffelöfen mit Klapptür, Tmax 1100 °C und Controller C550, L 3/11 - L 40/11
Artikelnr. 455-1100
Lieferant:  NABERTHERM
Spezifikationen
  • Max. temp.:
    1100 °C
  • Volumen:
    5 L
  • Außen B×T×H:
    385×390×460 mm
  • Seq:
    20
  • VE:
    1
  • Leistung:
    Max. 2400 W
  • Typ:
    L 5/11 (1-phasig)
  • Innen B×T×H:
    200×170×130 mm
  • Temperature uniformity:
    150×80×80* mm
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Für den täglichen Einsatz im Labor sind die Muffelöfen L 3/11 - L 40/11 die richtige Wahl. Die exzellente Verarbeitung, das moderne, ansprechende Design und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit zeichnen diese Modellreihe aus. Die Muffelöfen sind standardmäßig mit Klapptür ausgestattet.
  • Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen
  • Doppelwandiges Gehäuse für eine geringe Außenwandtemperatur und hohe Stabilität
  • Mit Klapptür (L-Modelle), die als Ablage genutzt werden kann
  • Abluftöffnung in der Ofenrückwand
  • Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais
  • Bestimmungsgemäße Verwendung im Rahmen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick
Die Beheizung erfolgt von zwei Seiten durch keramische Heizplatten (Beheizung von drei Seiten bei Muffelöfen L 24/11 - L 40/11). Die keramischen Heizplatten mit integriertem Heizdraht sind spritz- und abgasgeschützt und einfach auszuwechseln. Es werden nur Isoliermaterialien verwendet, die nicht als krebserregend gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind.
Der Ofen ist mit dem professionellen C 550 Controller mit LC-Display ausgestattet, welcher 10 frei einstellbare Programme und 20 Segmente sowie zwei Extra-Funktionen bietet. Diese Controller verfügen über eine PID-Mikroprozessor-Regelung mit Selbstdiagnosesystem und integrierter Prozessdokumentation. Mit den C 550 Controllern kann der Abzug mit Ventilator oder Katalysator automatisch aktiviert werden (nicht bei Modell L 15).
Ordering information: Alle Geräte benötigen eine einphasige 230-V-Stromversorgung, außer L 24 und L 40 (400 V 3/N/PE). Optionales Zubehör wie z.B. eine Entlüftung, Entlüftung mit Ventilator oder Katalysator, Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Temperaturabschaltung zum thermischen Schutz Klasse 2, nach EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz von Ofen und Beladung, Schutzgasanschluss an der Rückwand des Ofens. Manuelle oder automatische Gasversorgungssysteme stehen auch zur Verfügung. Entsprechende Modelle mit Hubtüren, unterschiedliche Tmax und anderen Steuerungen sind ebenfalls erhältlich. Bitte suchen Sie die Website für weitere Details auf.
Caution: Die maximale Dauerbetriebstemperatur sollte 50 ˚C unter der Maximaltemperatur des jeweiligen Modells liegen.
Hinweis zu den Aufheizzeiten: Bei Anschluss an 230 V 1/N/PE bzw. 400 V 3/N/PE.
* Temperaturgleichmäßigkeit von ±5 K im leeren Nutzraum über 800 °C.