ContactUsLinkComponent
Sulfat-API-Agarmedium
  SIAL13005-500G-F
 :  Merck
 :  
Sulfat-API-Agarmedium
  SIAL13005-500G-F
 :  Merck
 :  
  • VE:
    500 g
  • Bezeichnung:
    Sulfat-API-Agar
Sulfat-API-Medium wird zum Nachweis und zur Quantifzierung von sulfatreduzierenden Bakterien verwendet. Die Bakterien können in diesem Medium wachsen und Sulfat zu Sulfid reduzieren.
  • Zusatzstoff: 4 ml/l Natriumlactat
  • End-pH: 7,4 ±0,2 (25 °C)
Zusammensetzung: Agar (14 g/l), Ascorbinsäure (0,1 g/l), Dikaliumphosphat (0,01 g/l), Ammoniumeisen(II)-sulfat (0,1 g/l), Magnesiumsulfat (0,2 g/l), Natrumchlorid (10 g/l) und Hefeextrakt (1 g/l).