AuftragsverfolgungKontakt
Erlenmeyer flasks, polymethylpentene
Erlenmeyer flasks, polymethylpentene
250 ml
Artikelnr. HACH2089846
Anbieter:   Hach
Erlenmeyer flasks, polymethylpentene
Artikelnr. HACH2089846
Anbieter:  Hach
Erlenmeyer flasks, polymethylpentene
Erlenmeyer flasks, polymethylpentene
250 ml
Preis
36,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for titrations, preparation and storage of media.
  • Chemical resistance Strength
  • Autoclavable
Polymethylpentene flask with polypropylene screwcap features clarity (Do not engage threads during cycle).
Spezifikationen
  • Kapazität:
    250 ml
  • Seq:
    02