ContactUsLinkComponent
Entzündlich
Magnesium ≥99% (durch komplexometrische Analyse), Füllkörper, rein
Artikelnr. APPC141945.0616
Lieferant:  PanReac AppliChem
CAS-Nummer:  
Entzündlich
Magnesium ≥99% (durch komplexometrische Analyse), Füllkörper, rein
Artikelnr. APPC141945.0616
Lieferant:  PanReac AppliChem
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    25 kg
  • Seq:
    4283
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay (Complexometric):
    99%
  • Insoluble Matter in HCl:
    Passes Test
  • Al:
    ≤0.05%
  • Cu:
    ≤0.005%
  • Fe:
    ≤0.05%
  • Mn:
    ≤0.1%
  • Ni:
    ≤0.005%
  • PB:
    ≤0.005%
  • Si:
    ≤0.1%
  • Zn:
    ≤0.005%
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
 :
 :24.3 g/mol
Siedepunkt:1107 °C
Schmelzpunkt:651 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-104-6
UN:1869
ADR:4.1,III
 :GHS02
CAS-Nummer:7439-95-4
Formel:Mg
MDL-Nummer:MFCD00085308