4',6-Diamidin-2-phenylindol-dilactat (DAPI) ≥98% (durch HPLC) Verwendung in der nuklearen Färbung, Sigma-Aldrich®
Catalog # D9564-10MG
Supplier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS Number:
Specifications
- VE:10 mg
- Seq:2275
Specifications
About this item
:
:457.48 g/mol
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
Storage Temperature:Kühlschrank
CAS Number:28718-90-3
Formula:C₁₆H₁₅N₅·₂C₃H₆O₃