ContactUsLinkComponent
Fura 2-AM 1 mM in anhydrischem DMSO fluoreszierender Indikator, zur Kalziumbestimmung
Artikelnr. 50029.
Lieferant:  Biotium
CAS-Nummer:  
Fura 2-AM 1 mM in anhydrischem DMSO fluoreszierender Indikator, zur Kalziumbestimmung
Artikelnr. 50029.
Lieferant:  Biotium
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    1 mL
  • Seq:
    2070
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :1001.857 g/mol
Lagertemperatur:Gefrierschrank
CAS-Nummer:108964-32-5
Formel:C₄₄H₄₇N₃O₂₄
MDL-Nummer:MFCD00036976