Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Umweltanalyse-Standards
Low level mercury in soil, (CRM), Supelco®
Low level mercury in soil, (CRM), Supelco®
Artikelnr. SPE1262-50G
Lieferant:
Merck
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Low level mercury in soil, (CRM), Supelco®
Artikelnr. SPE1262-50G
Lieferant:
Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
VE:
50 g
Bezeichnung:
Low Level Mercury in Soil
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails