Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Umweltanalyse-Standards
Phenolics c/V sample 1, (CRM), Supelco®
Phenolics c/V sample 1, (CRM), Supelco®
Artikelnr. QC1246-2ML
Lieferant:
Merck
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Phenolics c/V sample 1, (CRM), Supelco®
Artikelnr. QC1246-2ML
Lieferant:
Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
VE:
2 mL
Bezeichnung:
Phenolics C/V Sample 1
Typ:
Certified reference material
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails