Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Umweltanalyse-Standards
Trace Metals (Dissolved) WS, (CRM), Supelco®
Trace Metals (Dissolved) WS, (CRM), Supelco®
Trace Metals (Dissolved) WS, (CRM), Supelco®
Catalog # PE1558-20ML
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
Trace Metals (Dissolved) WS, (CRM), Supelco®
Catalog # PE1558-20ML
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
VE:
20 mL
Bezeichnung:
Trace Metals (Dissolved) WS
Specifications
About this item
Product Details
Product Details