COD 500 mg/L calibration standard, (CRM), Supelco®
Supplier: Merck
Certificates
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Supplier: VWR Chemicals
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Supplier: Merck
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
Pipettenspitzen
Supplier: Sartorius
Mixed cellulose ester membranes, sterile, 0,45 µm, Whatman™
Supplier: Whatman products (Cytiva)
VWR® Messkolben, Klasse A, Glas, Klar, NS-Kunststoffstopfen
Supplier: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Supplier: VWR Collection
Bottles, narrow neck, round, LDPE or PP, with screw caps, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Chlorophyll A, Sigma-Aldrich®
Supplier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY