ContactUsLinkComponent
Petrischalen, Glas, mit Netzteilung
Petrischalen, Glas, mit Netzteilung
Catalog # HECH41044010
undefined
Petrischalen, Glas, mit Netzteilung
Catalog # HECH41044010
Specifications
  • Ø:
    100 mm
  • Bezeichnung:
    Petrischalen mit 10×10 mm Netzteilung
  • Höhe:
    20 mm
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Petrischalen aus Glas mit Netzteilung und Deckel.