Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
PMAxx™
PMAxx™ Farbstoff 20 mM in Wasser
PMAxx™ Farbstoff 20 mM in Wasser
Catalog # 40069.
Supplier:
Biotium
CAS Number:
Certificates
Expand image
PMAxx™ Farbstoff 20 mM in Wasser
Catalog # 40069.
Supplier:
Biotium
CAS Number:
Certificates
Specifications
Packung:
Vial
VE:
100 µl
Seq:
1286
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Complementary Products
:
Storage Temperature:
Gefrierschrank
Product Details
Documentation
Complementary Products