ContactUsLinkComponent
PMA (Propidium monoazide) 20 mM in Wasser DNA/RNA Vergleichsfarbstoff
PMA (Propidium monoazide) 20 mM in Wasser DNA/RNA Vergleichsfarbstoff
Catalog # 40019.
Supplier:  Biotium
CAS Number:  
undefined
PMA (Propidium monoazide) 20 mM in Wasser DNA/RNA Vergleichsfarbstoff
Catalog # 40019.
Supplier:  Biotium
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    100 µl
  • Seq:
    1286
Specifications
About this item
 :
 :440.582 g/mol
Storage Temperature:Gefrierschrank
Formula:C₂₇H₃₂N₆²⁺