Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Linalool
Linalool, Certified reference material, TraceCERT®, 50 mg
Anbieter: Merck
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Linalool
Artikelnr. 61706-50MG
Anbieter: Merck
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS07
Zertifizierung: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Achtung! Bitte beachten: P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- VE:50 mg
- Normen:Certified reference material, TraceCERT®
- Bezeichnung:Linalool
- Cat. No.:61706-50MG
- CAS Nr.:78-70-6
- Molekulargewicht:154,25
- Siedepunkt:194 - 197 °C/720 mmHg (lit.)
- Dichte:0,87 g/ml at 25 °C (lit.)
- Beschreibung Gefahrenklasse:H315 - H317 - H319
- MDL No.:MFCD00008906
- Lagerbedingungen:–20 °C
- Synonym(s):(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol; (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
- Shipping conditions:STD
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Formel:(CH₃)₂C=CHCH₂CH₂C(CH₃)(OH)CH=CH₂
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.