Luftstrom ComboKit 2 mit Bluetooth®, Testo 440
Luftströmungs- und IAQ-Messinstrument, testo 440 Luftstrom Kombi-Set 2 mit Bluetooth, internem Speicher und Funktion für Datenexport; 100-mm-Flügelradsonde mit Bluetooth, inkl. Temperatursensor, 16-mm-Flügelradsonde mit Teleskop (0,85 m), Festkabel (1,8 m), Kombikoffer für testo 440 und mehrere Sonden
TEST0563.4407
: Testo
Das Luftstrom ComboKit 2 ist mit einem klar strukturiertem Messmenü für Volumenstrom sowie parallele Bestimmung von Strömung, Differenzdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Lüftungskanal oder an Lüftungsauslässen ausgestattet.
- Langzeitüberwachung von Raumluftqualität
- Verbinden Sie die Flügelradsonde mit Bluetooth mit dem Teleskop für Deckenauslässe
- Turbulenzgradmessung nach EN ISO 7730 / ASHRAE 55
Komfortabel für Funksonde, internen Datenspeicher und USB-Anschluss zum Datenexport. Besonders für die Langzeitüberwachung von Raumluftqualität und für höchste Flexibilität bei Kanal- und Auslassmessungen geeignet.
: Lieferung mit testo 440 Strömungs- und IAQ-Messinstrument, Flügelradsonde (Ø 100 mm) mit Bluetooth®, inklusive Temperatursensor und Flügelradsonde (Ø 16 mm).
- Bezeichnung:Luftströmungs- und IAQ-Messinstrument, testo 440 Luftstrom Kombi-Set 2 mit Bluetooth, internem Speicher und Funktion für Datenexport; 100-mm-Flügelradsonde mit Bluetooth, inkl. Temperatursensor, 16-mm-Flügelradsonde mit Teleskop (0,85 m), Festkabel (1,8 m), Kombikoffer für testo 440 und mehrere Sonden
- Seq:77
- Cat. No.:TEST0563.4407
- Schnittstelle:Bluetooth