Luftstrom ComboKit 1 mit Bluetooth®, Testo 440
Catalog # TEST0563.4406
Lieferant: Testo
Spezifikationen
- Schnittstelle:Bluetooth
- Bezeichnung:Luftströmungs- und IAQ-Messinstrument, testo 440 Luftstrom ComboKit 1 mit Bluetooth, internem Speicher und Funktion für Datenexport, 100-mm-Flügelradsonde mit Bluetooth, inkl. Temperatursensor, Hitzdrahtsensor mit Teleskop (0,85 m) inkl. Temperatursensor, Festkabel (1,8 m), Kombikoffer für testo 440 und mehrere Sonden
- Seq:76
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das Luftstrom ComboKit 1 ist mit einem klar strukturiertem Messmenü für Volumenstrom sowie parallele Bestimmung von Strömung, Differenzdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Lüftungskanal oder an Lüftungsauslässen ausgestattet.
- Langzeitüberwachung von Raumluftqualität
- Verbinden Sie die Flügelradsonde mit Bluetooth mit dem Teleskop für Deckenauslässe
- Turbulenzgradmessung nach EN ISO 7730 / ASHRAE 55
Komfortabel für Funksonde, interner Datenspeicher und USB-Anschluss zum Datenexport. Besonders für die Langzeitüberwachung von Raumluftqualität und für höchste Flexibilität bei Kanal- und Auslassmessungen geeignet.
Delivery: Lieferung mit testo 440 Luftströmungs- und IAQ-Messinstrument, Flügelradsonde (Ø 100 mm) mit Bluetooth®, inklusive Temperatursensor und Hitzdraht-Sonde inklusive Temperatursensor.