Feuchte-Set mit Bluetooth®
Product Details & Documents
Das Lux-Set mit Bluetooth besitzt ein klar strukturiertes Messmenü für Langzeitmessungen sowie parallele Bestimmung von Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen sowie in Lüftungskanälen.
- Komfort und höchste Flexibilität für Kanal- und Auslassmessungen
- Langzeitüberwachung von Raumluftqualität
- Turbulenzgradmessung nach EN ISO 7730 / ASHRAE 55
Komfortabel für drahtlose Sonden, mit internem Datenspeicher und USB-Anschluss zum Datenexport. Ideale Fühlerpalette für Reinräume und Labore, zum Durchführen von Messungen in Lagerräumen, Kühlräumen und Arbeitsräumen, in Lüftungskanälen sowie Kühlsystemen und Wärmepumpen.
Lieferumfang: Lieferung mit testo 440 Strömungs- und IAQ-Messinstrument, drei AA-Batterien, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (TEST0560.4401), inklusive Feuchte-/Temperatursensor (Ø 0.47") mit Bluetooth* (bestehend aus Kopf für Feuchte-/Temperatursensor und Bluetooth®-Handgriff); vier AA-Batterien und Kalibrierprotokoll (TEST0636.9731), Basiskoffer für testo 440 und eine Sonde.
Achtung! Bitte beachten: Bitte die Sonde nicht in betauenden Atmosphären verwenden. Für kontinuierliche Anwendungen in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit:
> 80% RH bei ≤ 30 °C für > 12 h
> 60% RH bei > 30 °C für > 12 h
Dokumente
Intuitive air velocity and IAQ: the testo 440 The Testo probe system for maximum measurement convenience
Videos
testo 440 Intuitive Air Velocity and IAQ
Produktliteratur
testo-440-Datasheet-1981-1214
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Bezeichnung:Luftströmung- und IAQ-Messinstrument
- Seq:74
- Cat. No.:TEST0563.4404
- Schnittstelle:Bluetooth