ContactUsLinkComponent
Infrarotthermometer, testo 835-H1
Infrarotthermometer, testo 835-H1
Catalog # TEST0560.8353
Supplier:  Testo
undefined
Infrarotthermometer, testo 835-H1
Catalog # TEST0560.8353
Supplier:  Testo
Specifications
  • Messbereich:
    −30…+600 °C / 0 - 100 % RH
  • Auflösung:
    0,1 °C / 0,1 % RH
  • Gewicht:
    514 g
  • Bezeichnung:
    Infrarotthermometer, testo 835-H1
  • B×T×H:
    193×63×166 mm
  • Genauigkeit:
    ±2,5 °C (−30...−20,1 °C); ±1,5 °C (−20...−0,1 °C); ±1,0 °C (0...+99,9 °C); ±1 % v. Mw. (restlicher Messbereich)
    ±2 % rF
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Dieses Thermometer misst berührungslos Oberflächentemperatur, Feuchte und Taupunkt. Es hilft somit dabei, Schimmelgefahr an Bausubstanzen rechtzeitig zu erkennen.
  • 4-Punkt-Laser zeigt den Messbereich genau an und verhindert so Falschmessungen
  • 50:1-Optik liefert in der Oberflächen-Temperaturmessung auch auf große Entfernung noch erstklassige Ergebnisse
  • Komfortable Menüführung durch Icons und Joystick
  • Speichert bis zu 200 Messwerte
  • Freie Alarmgrenzwerte definierbar, akustischer und optischer Alarm
  • Anzeige von Min-/Max-Werten
  • Beleuchtetes Display
  • Optional erhältliche Temperaturfühler anschließbar
Ideal zur Überwachung und Kontrolle von Klima- und Lüftungsanlagen.
Certifications: EN 61326-1:2006
Delivery: Lieferung inklusive PC-Software, Feuchtemodul, Batterien und Kalibrierprotokoll.