Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Cetrimoniumbromid
Cetrimoniumbromid, Pulver
Cetrimoniumbromid, Pulver
ICNA0520823280
:
MP Biomedicals
:
Cetrimoniumbromid, Pulver
ICNA0520823280
:
MP Biomedicals
:
VE:
100 g
Seq:
3401
Identity Test:
Passes
FTIR:
Conforms to Standard
:
:
364.45 g/mol
:
200-311-3
:
GHS05
:
GHS07
:
GHS09
:
Raumtemperatur
:
57-09-0
:
CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
:
MFCD00011772