Ofenzange, Ward Pattern
590 mm, Ofenzange
Artikelnr. RLAA5704
Anbieter: R L ENTERPRISES
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Zange wird zum Schutz und für die Sicherheit beim Umgang mit erhitzten Gegenständen im Labor verwendet.
- Aus Edelstahl
- Zur Handhabung einer Vielzahl von Tiegeln, insbesondere in Muffelöfen
- Kann mit dem Daumen einhändig betätigt werden
Ausgestattet mit einem runden Schutzschirm, um die Hand vor ausstrahlender Hitze aus dem Ofen zu schützen.
Spezifikationen
- Länge:590 mm
- Typ:Ofenzange