Haemostatic forceps
Locking hemostat, clean room safe, Straight serrated jaws, 127,0 mm
Artikelnr. EXCE35-SE
Anbieter: EXCELTA
Springe zu:
Product Details & Documents
These hemostats are made of stainless steel with locking handle.
Dokumente
EXCE35-SE_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Typ:Straight serrated jaws
- Bezeichnung:Locking hemostat, clean room safe
- Länge:127,0 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.