Heizbäder, HB eco
Catalog # IKAA20016337
Supplier: IKA
Specifications
- Heizleistung:1400 W
- Temperaturbereich:RT*...99 °C
- Gewicht:3,9 kg
- Kapazität:4 L
- B×T×H:330×325×190 mm
- VE:1
- Typ:HB Eco, EU-plug
- Ø×H:257×190 mm
Specifications
About this item
HB eco ist ein kompaktes und ergonomisches Heizbad.
- Maximale Medientemperatur: 99 °C
- Ergonomische Griffe
- Temperaturanzeige
- Alternierende Anzeige von Soll- und Ist-Temperatur
- USB-Schnittstelle
Zulässige Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C mit 80% zulässige relative Luftfeuchtigkeit und Frequenz, 50/60 Hz
Certifications: Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21, Klasse Bezeichnung gem. DIN 12876: I
Accessories information:
Ordering information:
Delivery:
Caution: * RT = Umgebungstemperatur