Schraubkappe mit Septum für Probenröhrchen
SIMPT504AQX
- Bezeichnung:Schraubkappe mit Septum für Probenröhrchen
- Material:PP
- VE:250
In diese türkise Schraubkappe ist ein durchstechbares Septum aus chemikalienbeständigem PTFE an der Außenseite und Silikon an der Innenseite integriert. Beide Komponenten sind über einen breiten Temperaturbereich stabil.
- Dient als Silikon-O-Ring für besseren Probenschutz
- Passend für und speziell vorgesehen für die Verwendung mit Simport® Probenröhrchen
Die Kappe kann mit einer Pipettenspitze oder Spritzennadel durchstochen werden.