VWR® Sample Sak™, Probenbeutel
, , 85×63×244 mm
Artikelnr. VWRU11216-000
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Ideal für Sammel- und Transportbehälter für Pulver- und Granulatproben, einschließlich Getreide, Samen, Futtermittel, Kaffee, Seifenpulver und sogar feuchter Erde.
- Für feste und halbfeste Proben
- Heißversiegelt
- Aufgedruckter Schreibbereich
- Ausgekleidet mit 1,25 mm Polyethylen
- Maschinengefertigtes weißes Kraftpapier mit Blechlaschen
Hergestellt aus 22,7 kg weißem Kraftpapier. Auf jedem Beutel ist ein personalisierter Bereich zum Aufzeichnen von Probendaten und Datum aufgedruckt.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Spezifikationen
- Seq:01
- B×T×H:85×63×244 mm