0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Austria
ContactUsLinkComponent
Rührer
Rührstäbe
Stirring rod, wood
Stirring rod, wood
231-2441
:
BRUCHSALER WERKSTATTEN
Stirring rod, wood
231-2441
:
BRUCHSALER WERKSTATTEN
Ø:
6 mm
Länge:
250 mm
Material:
Holz
VE:
100