myImageAnalysis™ Software, Pierce™
Product Details & Documents
Die myImageAnalysis™ Software ist ein umfassendes, multifunktionales Computerprogramm zur Analyse und Bearbeitung digitaler Bilder von Elektrophoresegelen und Blots, die mit Geldokumentationsbildgeräten oder -scannern erfasst wurden.
- Intuitiver Aufbau
- Laden und speichern Sie Bilder in gängigen Dateiformaten, analysieren Sie Bilder aus nahezu jeder Quelle und geben Sie die Ergebnisse einfach weiter
- Öffnen Sie zwei bis sechs Bilddateien gleichzeitig, um sie gleichzeitig zu überprüfen, oder wechseln Sie zwischen ihnen, um sie parallel zu bearbeiten
Die myImageAnalysis™ Software besteht aus einem kompletten Satz einfach zu bedienender Forschungswerkzeuge für die quantitative digitale Analyse von Bilddaten aus Elektrophoresegelen und Western Blots. Die Software verwendet einen leistungsstarken Algorithmus zur automatischen Auswahl und Identifizierung der Grenzen von Bahnen und Spektralbändern für die Berechnung von Migrationsdistanzen oder Densitometrie.
Bilder können einfach geladen, angezeigt, verglichen, angepasst und mit Anmerkungen versehen werden. Das Programm liest und schreibt in Standarddateiformaten und bietet so Kompatibilität mit nahezu allen Quellbildern oder abschließenden Präsentationsmethoden. Berechnen Sie die Probenreinheit automatisch anhand der Intensitäten von Band und Spur oder bestimmen Sie die relativen oder absoluten Mengen von Banden oder Regionen.
Lieferumfang: Enthält myImageAnalysis™ Software, 2 Aktivierungslizenzen und Benutzerhandbuch (in der Software).
Spezifikationen
- Bezeichnung:myImageAnalysis™ Software, 2 Lizenzen
- Für:myECL™ imager