Medikamenten-Kühlschrank, MED-125
471-2535
- Außen B×T×H:540×535×810 mm
- Kapazität:120 l
- Bezeichnung:Pharmaceutical refrigerator, MED-125
- Seq:01
- Modell:MED-125
- Best.-Nr.:471-2535
- Stromzufuhr:220 - 240 V, 50 Hz
- Alarm:Audible and visual
- Abtausystem:Yes
- Verriegelung:Yes
- Türtyp:1 solid swing door
- Max. Beladung pro Einschub:25 kg
- Einschübe / Schubladen:1 shelf, 3 drawers
- Besonderheiten:Insulation: 50 mm thick, made from high-quality, compression-moulded and environmentally friendly material.
Adjustable feet - Gewicht:42 kg
- B×T×H außen:540×535×810 mm
- Luftzirkulation:Belüftet
- VE:1
- Temperatur:2…20 °C
Dieser ein- und unterbaufähige Kühlschrank ist ideal für die Integration in Schrankwände. Zur Lagerung von Impfstoffen geeignet.
- 3 Schubfächer und 1 Regalboden
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung; Tauwasserverdunstung
- Digitale Temperaturanzeige
- Optisches und akustisches Alarmsignal bei Temperaturabweichung und Stromausfall
- Sicherheitseinrichtung gegen Einfrieren
- Potentialfreier Kontakt für Anschluss an Fernwarnanlagen
- Abschließbare Tür
Leistungsaufnahme: 125 Watt
Temperatureinstellung: 2 bis 20 °C
: Gemäß DIN 58345