Calbiochem® Human recombinant interleukin-1 beta
Catalog # 407615-5
Supplier: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffampulle
- VE:5 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Spezies:Human
- Lagerbedingungen:–70 °C
- Form:Lyophilisiert
- Protein/Peptid-Name:Interleukin-1 beta
- Purity:≥97% durch SDS-PAGE
- Endotoxinspiegel:≤1.0 EU/µg IL-1β
Specifications
About this item
Rekombinantes, humanes Interleukin-1ß, exprimiert in E. coli. Wichtigste Form des Interleukin-1, welches von Monozyten und Makrophagen sekretiert wird. Induziert die Stickstoffmonoxid-Synthase in Pankreas- und glatten Muskelzellen und unterdrückt die Apoptose in Ovarialfollikeln von Ratten. Beteiligt an Entzündungs- und Immunreaktionen und fördert die Wundheilung.