ContactUsLinkComponent
LC columns, AdvanceBio RP-mAb, SB-C8
LC columns, AdvanceBio RP-mAb, SB-C8
Supplier:  Agilent
Certificates
undefined
LC columns, AdvanceBio RP-mAb, SB-C8
Supplier:  Agilent
Specifications
  • Catalog No:
  • HEWL787775-906
  • HEWL785975-906
  • HEWL785775-906
  • HEWL783975-906
  • HEWL783775-906
  • HEWL789975-906
  • HEWL789775-906
  • Max. Druck:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH-Bereich:
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • Temperaturlimit:
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • USP-Code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7