AuftragsverfolgungKontakt
Forceps, ceramic | Avantor
Forceps, ceramic
145 mm, 1,5 mm
Artikelnr. 232-1644
Anbieter:   SLG Kunststoff
Forceps, ceramic
Artikelnr. 232-1644
Anbieter:  SLG Kunststoff
Forceps, ceramic
145 mm, 1,5 mm
Preis
169,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Straight ceramic forceps with serrated tips.
  • Anti-magnetic, corrosion-free, metal-free
  • Dishwasher-safe
  • Chemically resistant to aggressive media
  • Extremely heat-resistant
  • Non-wetting
Spezifikationen
  • Breite:
    1,5 mm
  • Länge:
    145 mm