Screw top waste and wash vial for autosampler
Artikelnr. PERC09923031
Lieferant: PerkinElmer
Spezifikationen
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:15×45 mm
- Kapazität:4,00 ml
- Bezeichnung:Clear waste and wash vial
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
This screw top waste and wash vial is manufactured from type I borosilicate glass.
Certifications: Meets USP, JP, and EP Pharmacopeia requirements.