AuftragsverfolgungKontakt
Labels for opened containers | Avantor
Labels for opened containers
Adhesive labels, German, 50×20 mm, 100 labels/pack
Artikelnr. 1.08899.0001
Anbieter:   Merck
Labels for opened containers
Artikelnr. 1.08899.0001
Anbieter:  Merck
Labels for opened containers
Labels for opened containers
Adhesive labels, German, 50×20 mm, 100 labels/pack
Preis
102,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These are prepared adhesive labels used to provide complete information on opened containers such as solvent bottles, with spaces for dates of opening and best before.
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Adhesive labels, German
  • Abmessungen:
    50×20 mm
  • Verpackt:
    100 labels/pack
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.