Diaion® SA10A (Cl) 1,3 meq/ml auf Poly(styrol-divinylbenzol), vernetzt, Kugeln 300 - 1180 µm, stark basischer gelierter Typ Ionenaustauscherharz
Catalog # 46796.A1
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- VE:1 kg
- Seq:4024
Specifications
About this item
:
Storage Temperature:Raumtemperatur