ContactUsLinkComponent
Kerne mit PTFE-Spindelhahn
Artikelnr. NEUB0970-80-1403
Kerne mit PTFE-Spindelhahn
Artikelnr. NEUB0970-80-1403
Spezifikationen
  • Kern:
    14/23 NS
  • Gewinde:
    0 - 3 mm
  • Bezeichnung:
    Cone with PTFE stopcock, spindle tap
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Kerne mit rechtwinkelig abgebogener Olive 8 mm.