ContactUsLinkComponent
Magnetrührer mit Heizplatte RCT 5 digital
  IKAA20002704
 :  IKA
undefined
Magnetrührer mit Heizplatte RCT 5 digital
  IKAA20002704
 :  IKA
  • Temperaturbereich:
    Umgebung…310 °C
  • Bezeichnung:
    Magnetrührer mit Heizplatte, RCT 5 digital
  • Seq:
    001
  • Modell:
    RCT 5 digital, LCD
  • Stromzufuhr:
    100/115/220 - 230 V
  • Drehzahlbereich:
    50 - 1500 min⁻¹
  • B×T×H:
    160×270×85 mm
  • Heizausgabe:
    800 W
  • Max. Rührmenge H₂O:
    20 L
  • Plattengröße:
    130×130 mm
  • Plattenmaterial:
    Aluminium, Keramik-beschichtet
  • Motorleistung Aufnahme/Abgabe:
    850/9 W
  • Timer:
    Yes
  • Gewicht:
    2,4 kg
  • VE:
    1
Der digitale Magnetrührer RCT 5 mit Heizplatte bietet mit einer Heizleistung von ca. 800 W deutlich mehr Leistung. Dieser Heizplattenrührer eignet sich ideal für vielfältige Heiz- und Rühraufgaben.
  • Automatischer Rücklauf mit Intervallbetrieb
  • Multifunktionales Menü
  • Trendmessung der Viskosität
  • Digitales LED-Display zeigt aktuelle und eingestellte Drehzahl an
  • Timer und Sensor im Medium (über PT1000-Sensor)
  • Kann bei 5…40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Ob Drehrichtungsbestimmung, Timerfunktionen oder Sequenzprogrammierung – der Rührvorgang lässt sich individuell von Anfang bis Ende programmieren. So läuft die Reaktion auch ohne Überwachung zuverlässig und sicher ab.
Die weiß beschichtete Keramikplatte ist eckig geformt, um Platz zu sparen.
 : IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 42.
 :
 :
 : Lieferung inklusive USB-Kabel, PT1000,60 Temperatursensor und zwei Magnetrührstäben.
 :