AuftragsverfolgungKontakt
Glycan BEH amide columns, ACQUITY UPLC™ | Avantor
Glycan BEH amide columns, ACQUITY UPLC™
Marketsource
Anbieter:   WATERS
Glycan BEH amide columns, ACQUITY UPLC™
Anbieter:  WATERS
Marketsource
Zertifikate
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
The ACQUITY UPLC BEH glycan separation technology column, also known as BEH Glycan, is optimized for use with ACQUITY UPLC systems with fluorescence detection (FLR), separating the released glycans of biopharmaceuticals as their 2-aminobenzamide (2-AB) derivatives.
  • Suitable for UPLC and UHPLC systems
Dokumente
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • WATE186004740
  • WATE186004741
  • WATE186004742
  • Kohlenstoffbelastung:
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • pH-Bereich:
  • 2 - 11
  • 2 - 11
  • 2 - 11
  • Surface area:
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Säulenform
    Phase
    Porengröße
    Partikelgröße
    Ø int.
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Analytisch
    Amide
    130 Å
    1,7 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 600,00 €
    1 600,00 €
    1 * 1 ST
       1 600,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    WATE186004740
    Kohlenstoffbelastung
    12%
    pH-Bereich
    2 - 11
    Surface area
    185 m²/g
    Marketsource
  • Analytisch
    Amide
    130 Å
    1,7 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 690,00 €
    1 690,00 €
    1 * 1 ST
       1 690,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    WATE186004741
    Kohlenstoffbelastung
    12%
    pH-Bereich
    2 - 11
    Surface area
    185 m²/g
    Marketsource
  • Analytisch
    Amide
    130 Å
    1,7 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 810,00 €
    1 810,00 €
    1 * 1 ST
       1 810,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    WATE186004742
    Kohlenstoffbelastung
    12%
    pH-Bereich
    2 - 11
    Surface area
    185 m²/g
    Marketsource