Isolierung genomischer DNA aus Geweben, NucleoSpin® 8/96 Gewebe/Gewebekernkits
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Certificates
About this item
NucleoSpin® 8/96 Tissue und NucleoSpin® 8/96 Tissue Core Kits zur Isolierung genomischer DNA aus menschlichem oder tierischem Gewebe, kultivierten Zellen oder Bakterien. Erhältlich mit einer Auswahl an flexiblem 8-Well-Streifenformat für unterschiedlichen Durchsatz oder 96-Well-Format für hohen Durchsatz.
- Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation möglich
- Geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
- Innovative MN-Waschplatte minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- DNA gebrauchsfertig für z. B. PCR, Southern Blotting, jede Art von enzymatischer Reaktion
Die reduzierte Kitzusammensetzung zusammen mit einer großen Auswahl separat erhältlicher Zubehörteile ermöglichen eine optimale Anpassung der Kits an individuelle Bedürfnisse.
Spezifikationen
Bindungskapazität: 40 µg
Elutionsvolumen: 100 - 200 µl
Probengröße: <20 mg humanes/tierisches Gewebe, <106 menschliche/tierische Zellen, Bakterien
Probentypen: Bakterielle Zellen; humanes und tierisches Fettgewebe
Zeit : 20 min/6 Streifen , 60 min/Platte
Ordering information: NucleoSpin® 8 Gewebe umfasst NucleoSpin® Gewebebindungsstreifen, MN-Waschplatte, MN-Quadrat-Well-Blöcke, Gestell mit Röhrchenstreifen, selbsthaftende Folie, Puffer, Proteinase K. NucleoSpin® 8 Gewebekernkits umfassen NucleoSpin® Gewebebindungsstreifen, Puffer, Proteinase K.
NucleoSpin® 96 Tissue umfasst NucleoSpin®-Gewebebindungsplatten, MN-Waschplatten, MN-Blöcke mit quadratischen Vertiefungen, Blöcke mit runden Vertiefungen, Gestelle mit Röhrchenstreifen, Verschlussstreifen, selbsthaftende Folie, Puffer, Proteinase K. NucleoSpin® 8 Tissue Core Kits umfassen NucleoSpin®-Gewebebindungsplatten, Puffer, Proteinase K.
NucleoSpin® 96 Tissue umfasst NucleoSpin®-Gewebebindungsplatten, MN-Waschplatten, MN-Blöcke mit quadratischen Vertiefungen, Blöcke mit runden Vertiefungen, Gestelle mit Röhrchenstreifen, Verschlussstreifen, selbsthaftende Folie, Puffer, Proteinase K. NucleoSpin® 8 Tissue Core Kits umfassen NucleoSpin®-Gewebebindungsplatten, Puffer, Proteinase K.
Frequently Bought Together