DRO/ORO range calibration standard, (12 components)
Artikelnr. REST31832
Lieferant: Restek
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:2000 µg/ml each in methylene chloride
- VE:1 Ampoul
- Bezeichnung:DRO/ORO range calibration standard
- Pk Info:1 ml/ampoule
Spezifikationen
Über diesen Artikel
This consists of n-decane (C10), n-dodecane (C12), n-tetradecane (C14), n-hexadecane (C16), n-octadecane (C18), n-eicosane (C20) ,n-docosane (C22) , n-tetracosane (C24), n-hexacosane (C26), n-octacosane (C28), n-triacontane (C30) and n-dotriacontane (C32).