AuftragsverfolgungKontakt
Acetate mix (5 components)
Acetate mix (5 components)
8260 Acetate Mix, 2000 µg/ml each in P and T methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
Artikelnr. REST30477
Anbieter:   Restek
Acetate mix (5 components)
Artikelnr. REST30477
Anbieter:  Restek
CAS Nummer:  
Acetate mix (5 components)
Acetate mix (5 components)
8260 Acetate Mix, 2000 µg/ml each in P and T methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
CAS Nummer:  
Preis
65,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
This contains: n-butyl acetate; ethyl acetate; isopropyl acetate; n-propyl acetate; vinyl acetate.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    2000 µg/ml each in P and T methanol
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    8260 Acetate Mix
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule
Spezifikationen