ContactUsLinkComponent
Pesticide surrogate mix (2 components)
Artikelnr. REST32453
Lieferant:  Restek
CAS-Nummer:  
undefined
Pesticide surrogate mix (2 components)
Artikelnr. REST32453
Lieferant:  Restek
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    Pesticide surrogate mix, in acetone
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Contains two components, those are decachlorobiphenyl and 2,4,5,6-tetrachloro-m-xylene.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.