Benzo(a)pyrene
Benzo(a)pyrene, 1000 μg/ml in acetone, 1 ml/ampoule, 1 mL
Artikelnr. REST31271
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
Zertifizierung: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:1000 μg/ml in acetone
- VE:1 mL
- Bezeichnung:Benzo(a)pyrene
- Pk Info:1 ml/ampoule
- Cat. No.:REST31271
- CAS Nr.:50-32-8
- Formel:C₂₀H₁₂
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.