AuftragsverfolgungKontakt
Acenaphthylene
Acenaphthylene, 1000 μg/mL in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
Artikelnr. REST31268
Anbieter:   Restek
Acenaphthylene
Artikelnr. REST31268
Anbieter:  Restek
CAS Nummer:  
Acenaphthylene
Acenaphthylene
Acenaphthylene, 1000 μg/mL in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
CAS Nummer:  
Preis
54,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
 : Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    1000 μg/mL in methanol
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    Acenaphthylene
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST31268
  • CAS Nr.:
    208-96-8
  • Formel:
    C₁₂H₈
Spezifikationen