Hexachlorobenzene
Hexachlorobenzene, 1000 µg/ml in acetone, 1 ml/ampoule, 1
Artikelnr. REST32231
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:1000 µg/ml in acetone
- VE:1
- Bezeichnung:Hexachlorobenzene
- Pk Info:1 ml/ampoule
- Cat. No.:REST32231
- CAS Nr.:118-74-1
- Formel:C₆Cl₆