AuftragsverfolgungKontakt
Florida TRPH standard (17 components)
Anbieter:   Restek
Florida TRPH standard (17 components)
Anbieter:  Restek
Zertifikate
Florida TRPH standard (17 components)
Florida TRPH standard (17 components)
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
This contains n-octane (C8), n-decane (C10), n-dodecane (C12), n-tetradecane (C14), n-hexadecane (C16), n-octadecane (C18), n-eicosane (C20), n-docosane (C22), n-tetracosane (C24), n-hexacosane (C26), n-octacosane (C28), n-triacontane (C30), n-dotriacontane (C32), n-tetratriacontane (C34), n-hexatriacontane (C36), n-octatriacontane (C38) and n-tetracontane (C40).
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Konzentration
    Pk Info
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Florida TRPH standard
    500 µg/ml each in hexane
    1 ml/ampoule
    1 Ampoul
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Ampull
    1 * 1 Ampull - 83,00 €
    83,00 €
    1 * 1 Ampull
       83,00 €
  • Florida TRPH standard
    2000 µg/ml each in carbon disulfide
    1 ml/ampoule
    1 Ampoul
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Ampull
    1 * 1 Ampull - 117,50 €
    117,50 €
    1 * 1 Ampull
       117,50 €